Tisk…
Vinylphosphonic acid 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Vinylphosphonicacid
300590500 300590100 300592500
ACRO300590500EA 3870 CZK
ACRO300590500 ACRO300590100 ACRO300592500
Vinylphosphonic acid 90%, technická kvalita
Vinylphosphonic acid
Vzorec: C₂H₅O₃P
MW: 108,0331 g/mol
Bod tání: 36 °C
Hustota: 1,37 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043866
CAS číslo: 1746-03-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥88 %
Water ≤0.5 %