Tisk…
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: TMSS
293900010 293900050
ACRO293900010EA 1270 CZK
ACRO293900010 ACRO293900050
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Vzorec: C₁₂H₃₆Si₅
MW: 320.842 g/mol
Bod tání: >300 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054859
CAS číslo: 4098-98-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %