Tisk…
[2.2]-Paracyclophane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
291600010 291600250 291600050
ACRO291600010EA 887 CZK
ACRO291600010 ACRO291600250 ACRO291600050
[2.2]-Paracyclophane 99%
[2.2]-Paracyclophane
Vzorec: C₁₆H₁₆
Bod tání: 285…288 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003707
CAS číslo: 1633-22-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 288 °C
HPLC ≥98.5 %