L(+)-Ribose 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
257910010
257910050
257910250
ACRO257910010EA
1220
CZK
ACRO257910010
ACRO257910050
ACRO257910250
L(+)-Ribose 99%
L(+)-Ribose
Vzorec:
C₅H₁₀O₅ MW: 150,13 g/mol Bod tání: 84…86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167010 CAS číslo: 24259-59-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 92 °C |
Water | ≤0.5 % |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
HPLC | ≥98.5 % (ELSD) |
Specific optical rotation | +19° to +21° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O) |