Tisk…
Promethazine hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine hydrochloride
254580050 254580250 254581000
ACRO254580050EA 1450 CZK
ACRO254580050 ACRO254580250 ACRO254581000
Promethazine hydrochloride
Promethazine hydrochloride
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂S
Bod tání: 227…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012652
CAS číslo: 58-33-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Solubility (10% in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 97.5 to 101.5 % (on dry substance)