Tisk…
L-Dehydroascorbic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
250930010 250930050 250932500
ACRO250930010EA 5150 CZK
ACRO250930010 ACRO250930050 ACRO250932500
L-Dehydroascorbic acid 96%
L-Dehydroascorbic acid
Vzorec: C₆H₆O₆
Bod tání: 228 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00066467
CAS číslo: 490-83-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 % (ELSD)