Tisk…
Methyldokozanoát 99% analytical standard for GC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
226810010 226810050
ACRO226810010EA 1950 CZK
ACRO226810010 ACRO226810050
Methyldokozanoát 99% analytical standard for GC
Methyldokozanoát
Vzorec: C₂₃H₄₆O₂
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009347
CAS číslo: 929-77-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Solubility (5 % in Hexane) Clear colorless solution
GC ≥98.5 %