Tisk…
Fenol 99.5% unstabilised, loose crystals, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
221755000 221752500 221750015
ACRO221755000EA 2490 CZK
ACRO221755000 ACRO221752500 ACRO221750015
Fenol 99.5% unstabilised, loose crystals, extra pure
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94.11
Bod varu: 182 °C (760 mmHg)
Bod tání: 39…42 °C
Hustota: 1.07 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Appearance of solution (per Ph. Eur.) Passes test
Residue after evaporation ≤0.05 %
Acidity (per Ph. Eur.) Passes test
Solidification point ≥40.5°C