Tisk…
Miconazole nitrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
291830010 291830050 291830250
ACRO291830010EA 1600 CZK
ACRO291830010 ACRO291830050 ACRO291830250
Miconazole nitrate
Miconazole nitrate
Vzorec: C₁₈H₁₄Cl₄N₂O·HNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058161
CAS číslo: 22832-87-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %