Tisk…
Phenyl vinyl sulphone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221250010 221250050 221250250
ACRO221250010EA 1080 CZK
ACRO221250010 ACRO221250050 ACRO221250250
Phenyl vinyl sulphone 98%
Phenyl vinyl sulphone
Vzorec: C₈H₈O₂S
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007554
CAS číslo: 5535-48-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %