Tisk…
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
215630010 215630050 215632500
ACRO215630010EA 5670 CZK
ACRO215630010 ACRO215630050 ACRO215632500
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
2,2':6',2''-Terpyridine
Vzorec: C₁₅H₁₁N₃
Bod varu: 370 °C
Bod tání: 89…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006213
CAS číslo: 1148-79-4
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥95 %