Tisk…
Dusičnan ceričito-amonný, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212360010 212360050
ACRO212360010EA 8940 CZK
ACRO212360010 ACRO212360050
Dusičnan ceričito-amonný, pure
Dusičnan ceričito-amonný
Vzorec: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Bod tání: 107…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151121
CAS číslo: 16774-21-3
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 %
Titration ≥98.5 %