Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
209551000
209558000
209551000.EA
2060
CZK
209551000.
209558000.
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 1 M in THF, AcroSeal®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Vzorec:
C₆H₁₈LiNSi₂ MW: 167.33 Bod varu: 65 °C (760 mmHg) Hustota: 0.9 g/cm³ Bod vzplanutí: –21 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008261 CAS číslo: 4039-32-1 UN: 2924 ADR: 3 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to amber Liquid |
Strength | 0.90 to 1.10 M |