Tisk…

8-Azahypoxanthine 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

202590010 202590050
ACRO202590010EA 5740 CZK
ACRO202590010 ACRO202590050
8-Azahypoxanthine 98%
8-Azahypoxanthine
Vzorec: C₄H₃N₅O
MW: 137.10 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005804
CAS číslo: 2683-90-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR