Síran železnato-amonný hexahydrát 98%, Extra Pure
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO193250050EA
4600
CZK
ACRO193250050
Síran železnato-amonný hexahydrát 98%, Extra Pure
Síran železnato-amonný hexahydrát
Vzorec:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O MW: 392,14 g/mol Bod tání: 100 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150530 CAS číslo: 7783-85-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Green to blue-green to blue to dark blue Powder |
pH | 3 to 5 |
Titration with KMnO4 | ≥97.5 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute H2SO4) |