Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
188870050 188870250 188871000
ACRO188870050EA 1540 CZK
ACRO188870050 ACRO188870250 ACRO188871000
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 98%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Vzorec: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Bod varu: 218…222 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006734
CAS číslo: 10500-57-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %