Tisk…
Pentafluorobenzonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
188340050 188340250 188341000
ACRO188340050EA 1010 CZK
ACRO188340050 ACRO188340250 ACRO188341000
Pentafluorobenzonitrile 99%
Pentafluorobenzonitrile
Vzorec: C₇F₅N
MW: 193.08
Bod varu: 161…162 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1…3 °C
Hustota: 1.566
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001775
CAS číslo: 773-82-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)