Tisk…
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: PFBHA.HCl
186710010 186710050 186712500
ACRO186710010EA 5120 CZK
ACRO186710010 ACRO186710050 ACRO186712500
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 98%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Vzorec: C₇H₄F₅NO
MW: 249.57 g/mol
Bod tání: 227 °C (subl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012953
CAS číslo: 57981-02-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder, crystals, flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical