Tisk…
(±)-4-Phenyl-2-butanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
183400250 183400050
ACRO183400250EA 3550 CZK
ACRO183400250 ACRO183400050
(±)-4-Phenyl-2-butanol 97%
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Bod varu: 132 °C (14 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044349
CAS číslo: 2344-70-9