Tisk…
Fenol 99+%, crystals_loose Biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
180781000 180785000 180780015
ACRO180781000EA 853 CZK
ACRO180781000 ACRO180785000 ACRO180780015
Fenol 99+%, crystals_loose Biochemistry
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94.11
Bod varu: 182 °C (760 mmHg)
Bod tání: 39…42 °C
Hustota: 1.07 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %
Solidification point ≥40.5°C