Tisk…
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
179610100 179610500
ACRO179610100EA 3080 CZK
ACRO179610100 ACRO179610500
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉NO₃
Bod varu: 148…149 °C (2Torr)
Bod tání: 56…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010202
CAS číslo: 100-27-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +166° to +175° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)