Tisk…
S-Trityl-L-cysteine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: H-Cys(Trt)-OH
173010050 173010250
ACRO173010050EA 1320 CZK
ACRO173010050 ACRO173010250
S-Trityl-L-cysteine 98%
S-Trityl-L-cysteine
Vzorec: C₂₂H₂₁NO₂S
MW: 363.5 g/mol
Bod tání: 182…183 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002611
CAS číslo: 2799-07-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +107° to +119° (20°C, 589 nm) (0.8% in 0.04M HCl (EtOH))