Tisk…
2-Cyclohepten-1-one 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
171070010 171070050
ACRO171070010EA 2860 CZK
ACRO171070010 ACRO171070050
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Vzorec: C₇H₁₀O
Bod varu: 189 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004157
CAS číslo: 1121-66-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
HPLC ≥94 %