Tisk…
Primaquine diphosphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bis(phosphate), NSC 149765, Primaquine bisphosphate
170870010 170870050
ACRO170870010EA 1780 CZK
ACRO170870010 ACRO170870050
Primaquine diphosphate 98%
Primaquine diphosphate
Vzorec: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
MW: 455.33 g/mol
Bod tání: 205…206 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013166
CAS číslo: 63-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 205 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %