Tisk…
Cerium(IV) sulphate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cerium disulphate, Ceric sulphate, Cerium(IV) sulphate
404340250 404341000
ACRO404340250EA 1490 CZK
ACRO404340250 ACRO404341000
Cerium(IV) sulphate 99%
Cerium (IV) sulphate
Vzorec: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Bod tání: 195 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148852
CAS číslo: 13590-82-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Titration Iodometric 39.6 to 44.7 % (Ce)
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %