Tisk…
4-MUG trihydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
337220010 337220050 337220250
ACRO337220010EA 1920 CZK
ACRO337220010 ACRO337220050 ACRO337220250
4-MUG trihydrate 98%
4-MUG trihydrate
Vzorec: C₁₆H₁₆O₉
Bod tání: 102 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00036772
CAS číslo: 6160-80-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 8 to 10.2 % (K.F.)
Solubility (c=1, H2O at 60°C) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -103° to -107° (20°C, 589 nm) (c=0.25, H2O)