Tisk…
1,2,4,5-Tetramethylbenzen 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
138370050 138375000 138371000
ACRO138370050EA 1170 CZK
ACRO138370050 ACRO138375000 ACRO138371000
1,2,4,5-Tetramethylbenzen 97+%
1,2,4,5-Tetramethylbenzen
Vzorec: C₁₀H₁₄
Bod varu: 196…197 °C (760 mmHg)
Bod tání: 78…82 °C
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008528
CAS číslo: 95-93-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Semitransparent white to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.0 %
Elemental Analysis 4.5 to 4.9 % N