Tisk…
Kyselina dusičná , 70%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
124650010 124650025 124650011 124650026
ACRO124650010EA 1190 CZK
ACRO124650010 ACRO124650025 124650011. 124650026.
Kyselina dusičná , 70%, pure
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Bod varu: 122 °C (760 mmHg)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid (Free from suspended matter or sediment (May darken on storage))
Color scale ≤30 APHA
Titration with NaOH 67 to 70 %