Tisk…
Glycoluril 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120130250 120131000 120135000
ACRO120130250EA 1090 CZK
ACRO120130250 ACRO120131000 ACRO120135000
Glycoluril 97%
Glycoluril
Vzorec: C₄H₆N₄O₂
Bod varu: 862 °C (760 mmHg)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005539
CAS číslo: 496-46-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (N)
NMR consistent with structure