Tisk…
2,3-Dimethylnaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
116450050 116450010
ACRO116450050EA 6920 CZK
ACRO116450050 ACRO116450010
2,3-Dimethylnaphthalene 97%
2,3-Dimethylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Bod varu: 269 °C (760 mmHg)
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004119
CAS číslo: 581-40-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥96.0 %
Nitrate (NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %