Tisk…
Flubendazole
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
101910010 101910050 101910250
ACRO101910010EA 754 CZK
ACRO101910010 ACRO101910050 ACRO101910250
Flubendazole
Flubendazole
Vzorec: C₁₆H₁₂FN₃O₃
Bod tání: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00871999
CAS číslo: 31430-15-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 hr)
Titration with HClO4 ≥98.5 %