Tisk…
Kyselina chlorovodíková 35 - 38%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
3128-46EA 2610 CZK
3128-46 MACR3128-16
Kyselina chlorovodíková 35 - 38%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear, Colourless to Yellow Liquid
Assay 35 - 38%
Iron (Fe) Max. 0.0001%
Free chlorine (Cl₂) Max. 0.001%
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001%
Residue after Ignition Max. 0.001%
Sulphate (SO₄) Max. 0.001%