Tisk…
VWR® MCP 100MCT 100, Kolorimetry kapesní
Dodavatel: VWR Collection
705-1084EA 13080 CZK
705-1084 705-1085
VWR® MCP 100MCT 100, Kolorimetry kapesní
Kolorimetry Kolorimetry jednoparametrové
Tyto přenosné kolorimetry jsou určeny k provádění analýzy vody s vysokou přesností.
  • paměť Scroll memory
  • automatické vypnutí
  • hodiny reálného času s datem
  • kalibrační režim
  • funkce ukládání dat
  • nastavení nuly (OTZ)
  • vodotěsný (krytí IP 68, 1 hod v hloubce 0,1 metr)
Tato zařízení využívají velice kvalitní interferenční filtry s LED osvětlením bez jakýchkoliv pohyblivých součástí uvnitř průhledné komory. Jednotky okamžitě zobrazí přesné a reprodukovatelné výsledky měření. Softwarem podporovaná možnost kalibrace dovoluje používat přístroj jako kalibrační měřidlo. Testy mohou být prováděny s velice stabilními reagenčními tabletami, se zaručenou minimální trvanlivostí 5 nebo 10 let nebo s práškovými reagenciemi.
Zkušební certifikát uvádí referenční hodnoty každé metody ve srovnání s naměřenými hodnotami. Tento dokument slouží jako prohlášení o kvalitě zařízení a navíc zaručuje, že fotometr MCT pracuje v daném tolerančním rozsahu.
Zařízení je kalibrováno z výroby, tato kalibrace je v souladu s mezinárodními standardy, které nejsou dohledatelné podle norem N.I.S.T. Uživatel může v režimu uživatelské kalibrace provést kalibraci přístroje podle norem N.I.S.T.
Certifikace: CE značení
Informace o príslušenství: Pomocí volitelného modulu IRiM (Infrared Interface Modul) se přenášejí měřená data z MD 100 prostřednictvím moderní infračervené technologie do jednoho ze tří volitelných rozhraní. Rozhraní lze využít pro připojení k PC, USB tiskárně nebo alternativně k sériové tiskárně.
Jednotka je dodávána se softwarem pro záznam dat, který zajišťuje rychlý přenos dat na PC. Data je možné ukládat v tabulkovém (Excel) nebo textovém formátu txt.
Informace o dodávce: Zařízení je dodáváno v přepravním obale a součástí dodávky jsou: 4 tužkové baterie (AAA), 3 kulaté kyvety (skleněné) s víčkem (MCT 100 a MCP 100) a 2 kulaté kyvety (plastové) s víčkem (pouze MCP 100), 1 míchací tyčinka, (pouze MCT 100) a 1 kartáček, záruční pokyny, certifikát kvality, návod k použití