Tisk…
Kyselina octová 75% ≥75% for biopharmaceutical production
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
6519.2500EA 2290 CZK
6519.2500 6519.9025 6519.9200
Kyselina octová 75% ≥75% for biopharmaceutical production
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60.05
Bod varu: 118
Bod tání: 17
Bod vzplanutí: 38.5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM