Tisk…
Hydroxid sodný 50% vodný roztok pro biofarmaceutickou produkci
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
85524.460EA 15850 CZK
85524.460 85524.320
Hydroxid sodný 50% vodný roztok pro biofarmaceutickou produkci
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 49 --> 51 %
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed