Tisk…
Reagencie Chemkey®
Dodavatel: Hach
9425200 9429100 9429300 9429000 9429200 9429400 9429600 8499300 8499400 8636000 8636100 8636200 8636300 8636400 8636500 8636600 8791900 9429500
705-0952EA 2630 CZK
705-0952 705-0945 705-0949 705-0943 705-0953 705-0947 705-0948 705-0944 705-0946 705-0954 705-0955 705-0956 705-0957 705-0958 705-0959 705-0960 HACH8791900 HACH9429500
Reagencie Chemkey®
Kity pro environmentální testy
Činidla Chemkey® jsou novou technologií, která umožňuje kolorimetru Portable Parallel Analyzer SL1000 provádět stejné testy s méně než polovinou manuálních kroků.
  • veškeré chemikálie a procesy jsou obsaženy v systému Chemkey®
  • Nejsou zde žádné práškové polštáře nebo skleněné lahvičky, které by bylo třeba zvládnout
  • během zlomku času získáte vysoce přesné výsledky bez rizika nepřesností a chyb
Není potřeba provádět nulování, míchání, třepání nebo používat chemikálie a vialky. Stačí vložit chemkey do analyzátoru a počkat až zobrazí výsledky.