Tisk…
VWR®, Teploměry přesné, digitální, vodotěsné, HACCP se sondou PT1000
Dodavatel: VWR Collection
620-2644EA 6410 CZK
620-2644 620-2645 620-2646
VWR®, Teploměry přesné, digitální, vodotěsné, HACCP se sondou PT1000
Teploměry Teploměry digitální
Přesná měření pro laboratoře, management kvality a sledování výrobních procesů. Použití: Potraviny (HACCP), lékařská/farmaceutická věda, chemie, akvaristika, chov ryb, akvakultura a další.
  • snadná manipulace
  • životnost baterie >6000 hodin
  • robustní a vodotěsné zařízení a sonda
  • PT1000 sonda, dvouvodičová, vodotěsná, izolovaná vůči páře, napevno připojená
  • doba odezvy T90: přibl. 10
  • lze kalibrovat od 0 °C po daný rozsah
Informace o príslušenství: soulad s HACCP a DIN EN 13485.
Informace o dodávce: zařízení vč. sondy, baterie, kalibračního protokolu a návodu.