Tisk…
VWR® TD20, TD21, TD22, Teploměr přesný, univerzální, vodotěsný
Dodavatel: VWR Collection
620-2641EA 3260 CZK
620-2641 620-2642 620-2643
VWR® TD20, TD21, TD22, Teploměr přesný, univerzální, vodotěsný
Teploměry Teploměry digitální
Vodotěsné teploměry, které lze opakovaně kalibrovat poskytují vysoce přesné výsledky při měření teploty kapalin, vzduchu nebo teploty uvnitř předmětů (s vpichovým senzorem); rukojeť a kabel senzoru jsou odolné až do 250 °C (trvalá provozní teplota 230 °C); vhodné pro laboratoře, aplikace kontroly kvality, servis, potravinářský průmysl atd.
  • krátká doba odezvy
  • lze kalibrovat od 0°C po daný rozsah
  • podsvícený 3řádkový displej/průhledový displej aktivovaný stiskem tlačítka
  • funkce alarmu
  • vodotěsný (IP 65/IP 67)
  • odolný, dlouhá životnost baterie
  • senzory vysoké kvality: dodáváno s ručním senzorem PT1000 (do 250 ° C včetně rukojeti a kabelu) nebo s připojením pro více senzorů
Informace o dodávce: zařízení s integrovaným senzorem, kalibračním záznamem, 2 bateriemi, návodem k použití a kalibračním certifikátem z výroby