Tisk…

Lumefantrine 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

461110050 461110250
ACRO461110050EA 2410 CZK
ACRO461110050 ACRO461110250
Lumefantrine 98%
Lumefantrine
Vzorec: C₃₀H₃₂Cl₃NO
Bod tání: 136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05662268
CAS číslo: 82186-77-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 134 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR