Tisk…
3,5-Dibromoaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
460560050 460560250
ACRO460560050EA 2520 CZK
ACRO460560050 ACRO460560250
3,5-Dibromoaniline 98%
3,5-Dibromoaniline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92
Bod tání: 53…54.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047841
CAS číslo: 626-40-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to black Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥97.5 %