Tisk…
Morpholin-3-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Morpholinone
460530010 460530050 460530250
ACRO460530010EA 975 CZK
ACRO460530010 ACRO460530050 ACRO460530250
Morpholin-3-one 98%
Morpholin-3-one
Vzorec: C₄H₇NO₂
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00631009
CAS číslo: 109-11-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
GC ≥97.5 %