Tisk…
Methyl oleate 99% analytical standard for GC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
460380050 460380010
ACRO460380050EA 2690 CZK
ACRO460380050 ACRO460380010
Methyl oleate 99% analytical standard for GC
Methyl oleate
Vzorec: C₁₉H₃₆O₂
Bod varu: 186 °C (9 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009578
CAS číslo: 112-62-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %