Tisk…
Methyl octanoate 99% analytical standard for GC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
460350010 460350050
ACRO460350010EA 1220 CZK
ACRO460350010 ACRO460350050
Methyl octanoate 99% analytical standard for GC
Methyl octanoate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Bod varu: 79 °C (12 mmHg)
Hustota: 0,878 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009551
CAS číslo: 111-11-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %