Tisk…
2-Chloro-5-nitrophenol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
459040050 459040250
ACRO459040050EA 2010 CZK
ACRO459040050 ACRO459040250
2-Chloro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Bod tání: 119…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571825
CAS číslo: 619-10-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %