Tisk…
Simvastatin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
458840010 458840050 458840250
ACRO458840010EA 1740 CZK
ACRO458840010 ACRO458840050 ACRO458840250
Simvastatin 98%
Simvastatin
Vzorec: C25H38O5
Bod tání: 127…132 °C
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00072007
CAS číslo: 79902-63-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 135 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %