Tisk…
Naftifine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
458660010 458660050 458660250
ACRO458660010EA 2350 CZK
ACRO458660010 ACRO458660050 ACRO458660250
Naftifine hydrochloride 99%
Naftifine hydrochloride
Vzorec: C₂₁H₂₁N
Bod tání: 175…179 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00059047
CAS číslo: 65473-14-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 180 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Loss on fusion ≤0.5 %