2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
458380010
458380050
ACRO458380010EA
3220
CZK
ACRO458380010
ACRO458380050
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrCl MW: 317.3495 g/mol Bod tání: 39…42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07780667 CAS číslo: 31928-46-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to brown Powder or crystalline powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 44 °C |
GC | ≥97.5 % |