Tisk…
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
458220010 458220050
ACRO458220010EA 3490 CZK
ACRO458220010 ACRO458220050
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Vzorec: C9H9NO
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00853963
CAS číslo: 1196-38-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %