Tisk…
2-Bromopyrazine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
458160010 458160050
ACRO458160010EA 3110 CZK
ACRO458160010 ACRO458160050
2-Bromopyrazine 95%
2-Bromopyrazine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275680
CAS číslo: 56423-63-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %