Tisk…
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
458120050 458120250
ACRO458120050EA 2000 CZK
ACRO458120050 ACRO458120250
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234.34 g/mol
Bod tání: 61…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191998
CAS číslo: 37942-07-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %